Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 2875 SEK
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Smältpunkt: 74…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10568327
CAS nummer: 1208081-25-7