tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-tert-Butyloxycarbonyl-3-bromo-4-oxopiperidine, tert-Butyl 3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR346051-1G OR346051-5G
APOSOR346051-1GEA 600 SEK
APOSOR346051-1G APOSOR346051-5G
tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆BrNO₃
MW: 278,1429 g/mol
Smältpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738530
CAS nummer: 188869-05-8