Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR346029-1G OR346029-5G
APOSOR346029-1GEA 0 SEK
APOSOR346029-1G APOSOR346029-5G
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Formel: C₆H₅N₅
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864979
CAS nummer: 1053656-81-7