2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345449-1G OR345449-5G
APOSOR345449-1GEA 635 SEK
APOSOR345449-1G APOSOR345449-5G
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,1500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972416
CAS nummer: 89694-10-0