3-Hydrazino-2-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR345374-1G OR345374-250MG OR345374-500MG OR345374-2.5G
APOSOR345374-1GEA 3450 SEK
APOSOR345374-1G APOSOR345374-250MG APOSOR345374-500MG APOSOR345374-2.5G
3-Hydrazino-2-nitropyridine
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00493934
CAS nummer: 57115-43-2