6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345348-1G OR345348-5G
APOSOR345348-1GEA 290 SEK
APOSOR345348-1G APOSOR345348-5G
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261204
CAS nummer: 443956-08-9