2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR345265-10G
OR345265-1G
OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA
2325
SEK
APOSOR345265-10G
APOSOR345265-1G
APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClIN Smältpunkt: 101…106 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03095293 CAS nummer: 153034-88-9 |