4-Methoxy-o-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 395 SEK
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
4-Methoxy-o-toluic acid
4-Methoxy-o-toluic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Smältpunkt: 177…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020291
CAS nummer: 6245-57-4