4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 175 SEK
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278,0439 g/mol
Smältpunkt: 147…151 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07780726
CAS nummer: 89942-34-7