2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 2700 SEK
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06798282
CAS nummer: 885952-26-1