3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 685 SEK
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Smältpunkt: 190…195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01098212
CAS nummer: 78238-14-9