2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR345112-100G OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-100GEA 15975 SEK
APOSOR345112-100G APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Smältpunkt: 207…209 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045855
CAS nummer: 56363-84-9