3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 600 SEK
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086033
CAS nummer: 38940-62-4