2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 1250 SEK
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Smältpunkt: 94…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05670545
CAS nummer: 25194-01-8