4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 2900 SEK
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Smältpunkt: 187…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013995
CAS nummer: 20849-78-9