2-Methylnicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 1050 SEK
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06254420
CAS nummer: 1721-23-9