3-Amino-4-ethoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 990 SEK
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234351
CAS nummer: 1633-43-8