3,4-Dibromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR345020-100G
OR345020-25G
OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA
3325
SEK
APOSOR345020-100G
APOSOR345020-25G
APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopyridine
3,4-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N MW: 236.89 g/mol Smältpunkt: 71…72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00234016 CAS nummer: 13534-90-2 |