3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345009-100G OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA 3250 SEK
APOSOR345009-100G APOSOR345009-25G
3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
3-Iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆INO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094946
CAS nummer: 112197-15-6