4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR345006-1G
OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA
3775
SEK
APOSOR345006-1G
APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formel:
C₆H₃IN₂ Smältpunkt: 119…122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08729285 CAS nummer: 10386-28-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |