3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345005-1G OR345005-5G
APOSOR345005-1GEA 0 SEK
APOSOR345005-1G APOSOR345005-5G
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 200…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04117949
CAS nummer: 101420-81-9