2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 600 SEK
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Smältpunkt: 177…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093781
CAS nummer: 101084-96-2