2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 4275 SEK
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formel: C₅H₅BO₄S
MW: 171,96 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08689521
CAS nummer: 913835-91-3