Indole-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3398-100G OR3398-25G OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA 1575 SEK
APOSOR3398-100G APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G
Indole-6-carboxylic acid
Indole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Smältpunkt: 249…253 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00210441
CAS nummer: 1670-82-2