2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3393-1G
OR3393-5G
OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA
1700
SEK
APOSOR3393-1G
APOSOR3393-5G
APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈ClNO₂S Smältpunkt: 192…194 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00152349 CAS nummer: 13244-35-4 |