1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 SEK
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Smältpunkt: 91…93/0,4mm °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862551
CAS nummer: 55579-01-6