8-Bromo-1-naphthoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3377-1G OR3377-250MG
APOSOR3377-1GEA 1275 SEK
APOSOR3377-1G APOSOR3377-250MG
8-Bromo-1-naphthoic acid 95%
8-Bromo-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,0761 g/mol
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00029357
CAS nummer: 1729-99-3
EINECS: 217-045-9