Pyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR33655-100G OR33655-25G
APOSOR33655-100GEA 8925 SEK
APOSOR33655-100G APOSOR33655-25G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Formel: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Kokpunkt: 123…124 °C
Smältpunkt: 19…22 °C
Densitet: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006059
CAS nummer: 289-95-2
UN: 1993
ADR: 3,III