Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33622-1G OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA 3950 SEK
APOSOR33622-1G APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033250
CAS nummer: 6914-73-4