2-Formyl-5-picoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 255 SEK
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picoline 95%
2-Formyl-5-picoline
Formel: C₇H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07367942
CAS nummer: 4985-92-6