6-Bromonicotinamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3357-1G OR3357-5G
APOSOR3357-1GEA 325 SEK
APOSOR3357-1G APOSOR3357-5G
6-Bromonicotinamide 97%
6-Bromonicotinamide
Formel: C₆H₅BrN₂O
Smältpunkt: 238…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00266840
CAS nummer: 889676-37-3