2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33554-1G
OR33554-5G
APOSOR33554-1GEA
275
SEK
APOSOR33554-1G
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09750204 CAS nummer: 5466-43-3 |