Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33520-1G
OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA
805
SEK
APOSOR33520-1G
APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇NO₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179575 CAS nummer: 40611-79-8 |