2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 260 SEK
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smältpunkt: 160…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100425
CAS nummer: 5344-49-0