1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 2750 SEK
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formel: C₇H₁₁NOS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00101404
CAS nummer: 72752-82-0