4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33495-1G OR33495-5G
APOSOR33495-1GEA 2750 SEK
APOSOR33495-1G APOSOR33495-5G
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol
Formel: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 13235-12-6