6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile, 6-Hydroxypyridine-3-carbonitrile, 5-Cyano-2-hydroxypyridine
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 SEK
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Formel: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Smältpunkt: 256…258 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656489
CAS nummer: 94805-52-4