3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 3525 SEK
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07369265
CAS nummer: 90908-89-7