3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 175 SEK
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formel: C6H6BrNO
MW: 188,02 g/mol
Smältpunkt: 154…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791312
CAS nummer: 17282-02-9