2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 175 SEK
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smältpunkt: 147…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047443
CAS nummer: 21901-29-1