2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 210 SEK
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Smältpunkt: 70 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02380378
CAS nummer: 29978-83-4