3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33358-1G OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA 3525 SEK
APOSOR33358-1G APOSOR33358-5G
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formel: C₆H₄Br₂OS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 81216-95-7