2-Isopropylpiperazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33314-1G OR33314-5G
APOSOR33314-1GEA 3525 SEK
APOSOR33314-1G APOSOR33314-5G
2-Isopropylpiperazine 95%
2-Isopropylpiperazine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07373042
CAS nummer: 84468-53-1