1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 2075 SEK
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091541
CAS nummer: 91331-86-1