2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 1900 SEK
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02629373
CAS nummer: 385383-45-9