2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 175 SEK
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37 g/mol
Smältpunkt: 236…238 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095323
CAS nummer: 867333-29-7