3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33263-1G OR33263-5G
APOSOR33263-1GEA 2875 SEK
APOSOR33263-1G APOSOR33263-5G
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Formel: C₁₃H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01568483
CAS nummer: 339106-98-8