3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33197-1G OR33197-5G
APOSOR33197-1GEA 2750 SEK
APOSOR33197-1G APOSOR33197-5G
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08056664
CAS nummer: 105515-33-1