(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR33044-1G OR33044-5G OR33044-25G
APOSOR33044-1GEA 1450 SEK
APOSOR33044-1G APOSOR33044-5G APOSOR33044-25G
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₉NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 85387-44-6