3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 600 SEK
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01940432
CAS nummer: 144026-74-4